Fontos dokumentumok
1.01299
Millipore
Enterococci 100
Readycult®
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.74
Minőségi szint
sterilitás
sterile; γ-irradiated
Forma
powder (dehydrated (DCM))
gyártó/kereskedő neve
ReadyCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.3-7.7 (25 °C, 17.8 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
17.8 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Enterococcus spp.
Kapcsolódás
Replaces: 1.01299.0002
Analízis megjegyzés
Appearance
- clearness:
clear
- colour: yellowish to yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.3 - 7.7
Inoculum on reference medium
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
10 - 100
- Enterococcus durans ATCC 19432: 10 - 100
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): ≥ 1000
Growth
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
fair to good
- Enterococcus durans ATCC 19432: fair to good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): fair to good
Colour change to green-blue
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009):
+
- Enterococcus durans ATCC 19432: +
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): -
Incubation: 24 - 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Jogi információk
READYCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms