06-720
Anti-HDAC1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
histone deacetylase 1, reduced potassium dependency, yeast homolog-like 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HDAC1(3065)
mouse ... Hdac1(433759)
rat ... Hdac1(297893)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
5 μg of a previous lot immunoprecipitated HDAC1 from 500 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Immunocytochemistry:
This antibody has been reported to immunostain HDAC1 in 1% paraformaldehyde fixed, 0.1% Triton X-100 permeabilized 3T3 cells.
HDAC Activity:
This antibody has been reported to immunoprecipitate active HDAC.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected HDAC1 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations:
Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1