06-1331
Anti-IL-23R Antibody, cytoplasmic
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
interleukin 23 receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL23R(149233)
Általános leírás
Egyediség
May detect other isoforms of IL-23R (see molecular weight).
Immunogen
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: 2-10 µg from a previous lot detected IL-23R in human PBMCs. Does not work in mouse for flow cytometry.
ELISA: A previous lot of this antibody was tested on ELISA by an independent laboratory.
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-23R on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
May detect other isoforms of IL-23R produced by alternative splicing: isoform 1 (~72 kDa), isoform 2 (~43 kDa), isoform 3 (~41 kDa), isoform 4 (~20 kDa), isoform 5 (~30 kDa), isoform 6 (~43 kDa) and isoform 7 (~26 kDa).
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2