05-801
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody, clone MC86, rabbit monoclonal
clone MC86, Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
H3K36me3, Histone H3 (tri methyl K36)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MC86, monoclonal
faj reaktivitás
chicken
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
ChIP: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
trimethylation (Lys36)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Acid extracted proteins from HeLa cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1