04-914
Anti-Smad2/3 Antibody, clone C4T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C4T, from rabbit
Szinonimák:
Deletion target in pancreatic carcinoma 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), Mothers against DPP homolog 4, SMAD 4, SMAD family member 4, SMAD, mothers against DPP homolog 4, SMAD
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
C4T, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SMAD2(4087)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Signaling
Transcription Factors
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Smad2/3 in L6 cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Analízis megjegyzés
RIPA lysates from L6 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1