Fontos dokumentumok
E-004
Ecgonine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IB (Portugal)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@@H](O)C2)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3.ClH/c1-10-5-2-3-6(10)8(9(12)13)7(11)4-5;/h5-8,11H,2-4H2,1H3,(H,12,13);1H/t5-,6+,7-,8+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVWQTEPEBQYIFB-PXXJPSRFSA-N
Általános leírás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup