Merck
890703C
Avanti
18:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research - A Croda Brand 890703C
Szinonimák:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H93NO8PCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
854.66
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (890703C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 890703C
koncentráció
10 mg/mL (890703C-25mg)
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C46H93NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)51-42-44(43-54-56(50,52-9-3)53-41-40-47(4,5)6)55-46(49)39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h44H,7-43H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t44-,56?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZVWMOQRUUFNEHD-UFOBXVRVSA-M
Alkalmazás
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (18:0 EPC) might be used:
  • to study its effect on the synergistic antimicrobial action of eugenol against Escherichia coli C600
  • to test its use in the formation of lipid nanoparticle variants
  • as a constituent of the microbubble formulation
  • to prepare lipid monolayer for the study on the nature and orientation of interaction between graphene oxide (GO) and lipid models
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cationic lipids are useful as co-adjuvants to promote the immunogenicity of vaccines. 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (18:0 EPC) is a cationic lipid and is found to upregulate cluster of differentiation (CD)80 and CD86 co-stimulatory molecules. The hydrophilic moiety and the acyl chains of the cationic lipids highly influences their co-stimulatory action.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (890703C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Head groups of lipids govern the interaction and orientation between graphene oxide and lipids
Li S, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(31), 16150-16158 (2013)
Caroline Lonez et al.
Advanced drug delivery reviews, 64(15), 1749-1758 (2012-05-29)
Cationic liposomes are commonly used as a transfection reagent for DNA, RNA or proteins and as a co-adjuvant of antigens for vaccination trials. A high density of positive charges close to cell surface is likely to be recognized as a
Caroline Lonez et al.
Progress in lipid research, 47(5), 340-347 (2008-04-22)
Cationic lipids are positively charged amphiphilic molecules which, for most of them, form positively charged liposomes, sometimes in combination with a neutral helper lipid. Such liposomes are mainly used as efficient DNA, RNA or protein carriers for gene therapy or
Jurriaan J J Gillissen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 503-511 (2017-12-05)
Enclosed lipid bilayer structures, referred to as liposomes or lipid vesicles, have a wide range of biological functions, such as cellular signaling and membrane trafficking. The efficiency of cellular uptake of liposomes, a key step in many of these functions
Haoshu Zhang et al.
Applied and environmental microbiology, 83(21) (2017-08-27)
In this study, the effect of individual lecithin phospholipids on the antimicrobial properties of eugenol against Escherichia coli C600 was investigated. We tested five major phospholipids common in soy or egg lecithin (1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DPPC], 1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC], 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine [DPPE], 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate [sodium