Merck
858151L
Avanti
17:0-18:1 PS-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-heptadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero(d5)-3-phospho- L-serine (sodium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H72D5NNaO10P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
803.05
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (TLC)
form
solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
1 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (858151L-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Dokumentumtár megtekintése
Michela Antonelli et al.
Food chemistry, 310, 125860-125860 (2019-11-19)
The determination of phospholipids in olive oil is challenging due to their low concentration. For this reason, a comparison of two solid phase extraction procedures, namely weak anionic exchange (WAX) and graphitized carbon black (GCB), is presented for the enrichment