Fontos dokumentumok
840026P
Avanti
Liver PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840026P, powder
Szinonimák:
L-α-phosphatidylethanolamine (Liver, Bovine)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (840026P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 840026P
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17,19,22,24,28,30,41H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40,44H2,1-2H3,(H,47,48)/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-/t41-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ANRKEHNWXKCXDB-BHFWLYLHSA-N
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)