Merck
840024C
Avanti
Soy PE
Avanti Research - A Croda Brand 840024C
Szinonimák:
L-α-phosphatidylethanolamine (Soy)
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (840024C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840024C
koncentráció
10 mg/mL (840024C-25mg)
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11-,18-17-/t37-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBZNVZIRJWODIB-NHCUFCNUSA-N
Általános leírás
L-α-phosphatidylethanolamine is a naturally occurring aminophospholipid in soy lecithin. Soy PE is one of the important components of biological membranes.
Alkalmazás
Soy PE has been used in the preparation of liposome solutions and as a standard for the quantitative analysis of phospholipids through calibration curves.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Soy PE has an important function in maintaining the structural integrity and functionality of cells. It possesses anti-oxidative properties.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840024C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Amperometric post spike feet reveal most exocytosis is via extended kiss-and-run fusion
Mellander LJ, et al.
Scientific reports, 2, 907-907 (2012)
Development and validation of a novel UPLC-ELSD method for the assessment of lipid composition of nanomedicine formulation
Varache M, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 566, 11-23 (2019)
Quercetin increases antioxidant activity of soy lecithin in a triolein model system
Ramadan MF
LWT--Food Science and Technology, 41(4) (2008)
Identification and quantification of phosphatidylethanolamine-derived glucosylamines and aminoketoses from human erythrocytes?influence of glycation products on lipid peroxidation
Carmen MBU, et al.
Archives of Biochemistry and Biophysics, 391(2), 245-254 (2001)