810146C
Avanti
Egg Liss Rhod PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146C
Szinonimák:
L-α-Phosphatidylethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (Ammonium Salt) (Egg-Transphosphatidylated, Chicken)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810146C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810146C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810146C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810146C
koncentráció
1 mg/mL (810146C-10mg)
1 mg/mL (810146C-1mg)
1 mg/mL (810146C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)