Fontos dokumentumok
Z759309
Sigma-Aldrich
Joint clip, standard taper
joint: 19, blue polyethylene
Szinonimák:
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
About This Item
UNSPSC kód:
41122413
NACRES:
NB.35
material
blue polyethylene
Csatlakozó
joint: 19
kiszerelés
pkg of 50 ea
Általános leírás
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)