Fontos dokumentumok
Z743197
Julabo® bath test tube racks
to fit 60 test tubes, diam. 16 mm (17 mm), plastic
Szinonimák:
tube holder
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.77
material
plastic
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Julabo 9970300
parameter
100 °C max. temp.
Átmérő
16 mm (17 mm)
Általános leírás
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)