Z742836
Kern PCB precision balances
Kern PCB 6000-0, weighing capacity 6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Szinonimák:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Javasolt termékek
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
100 - 240 V AC, universal plug set
material
stainless steel platform
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kern PCB 6000-0
mérőkapacitás mérési tartománya
6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
Sz × mélység × Ma
163 mm × 245 mm × 79 mm
platform Sz × Mé
150 mm × 170 mm
akkumulátor töltöttsége
9 V rechargeable
Related Categories
Általános leírás
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)