Z742566
MC-12™ High Speed Microcentrifuge with rotor for 12 x 1.5/2.0 mL tubes
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Szinonimák:
Benchmark Scientific centrifuge, compact high speed microcentrifuge, high speed personal centrifuge
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
incremental 100 rpm 100 rcf
timer 20 sec to 99 min
to hold 12 1.5/2.0 mL tubes
12 sec acceleration; 10 sec deceleration
kiszerelés
pkg of 1
gyártó/kereskedő neve
Benchmark Scientific C1612-E-UK
parameter
15500 rpm
16100 × g
technika/technikák
centrifugation: suitable
méret
10.6 in. (27 cm) × 8.7 in. (22 cm) × 5.9 in. (15 cm)
súly
10.5 lb (4.8 kg)
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)