Fontos dokumentumok
Z740930
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 1.0 mL, tol. 0.006 mL, blue
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
borosilicate glass
Jellemzők
class A
kiszerelés
pack of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.006 mL
kapacitás
1.0 mL
szín
blue
Általános leírás
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)