Z684562
Ace Rotary Evaporator Vial Adapter Kit
Chemraz O-ring, adapter joint: ST/NS 24/40
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
Chemraz O-ring
Csatlakozó
joint: ST/NS adapter24/40
leírás
PTFE adapters with #15 Ace-Thred™ to GPI vial thread, sizes 8-425, 13-425, 15-425, 18-400, 20-400, 22-400, 24-410
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 13290-59
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)