Fontos dokumentumok
Z683280
J.Young air inlet valve, 5mm bore
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
40141600
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
J. Young
Általános leírás
The J. Young air inlet valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)