Fontos dokumentumok
Z682594
Ace evaporating flask, pear-shaped
capacity 1000 mL, joint: ST/NS 24/40, poly-coated, heavy wall
Szinonimák:
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped, bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
case of 1
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 20730
kapacitás
1000 mL
Általános leírás
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)