Z680370
Duran® premium bottle, complete with pouring ring and screw cap
capacity 500 mL
Szinonimák:
1127077
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
clear bottle
glass bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL45)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
autoclavable
graduations
with cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 1127077
kapacitás
500 mL
átmérő × Ma
86 mm × 176 mm
szerelvény
GL 45 neck
Általános leírás
Typical applications: due to its properties, ideal for applications in the pharmaceutical industry, handling of aggressive media, sterilization processes (hot air and dry sterilization) and depyrogenation.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)