Fontos dokumentumok
Z677949
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 300, non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless tip
orange
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
barrier: no
kiszerelés
pack of 1000 ea (Bag)
gyártó/kereskedő neve
Finn 94060520
maximum térfogat
300 μL
térfogat tartomány
5-300 μL
Általános leírás
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)