Fontos dokumentumok
Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.74
kiszerelés
case of 1
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 2939400
méret
2.0 mm
Általános leírás
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)