Fontos dokumentumok
Z569704
Wheaton cap for 1 L HDPE bottle
pkg of 800 ea
Szinonimák:
W083312B
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
kiszerelés
pkg of 800 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON®
Tulajdonságok és előnyök
• Double bagged twist-tied for reduced particulate• Closures made of radiation grade Polypropylene• All colorants meet CONEG regulations• Methods of sterilization: gas, irradiation and disinfectant• Closures packed separately and included with bottles• Custom configurations available upon request• Lot controlled
Jogi információk
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)