Fontos dokumentumok
Z566284
Clamping rings for glove box ports
port O.D. 6 in.
Szinonimák:
humidity chambers, humidity control chambers, isolation chambers, nitrogen dry box
About This Item
UNSPSC kód:
42132201
NACRES:
NB.35
Jellemzők
for glove boxes and Techni-Dome® 6 in. O.D.
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H50029-0200
Általános leírás
Clamping rings fit 6 in. O.D. glove ports for the Techni-Dome® glove chamber, Z564869.
Jogi információk
Techni-Dome is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)