Fontos dokumentumok
Z124400
Sigma-Aldrich
Natural rubber septa
red rubber, mixed set (145 pieces with carrying box)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
material
red rubber
Általános leírás
Mixed set contains:
25 each of the septa for 5 mm NMR tubes; 7 mm O.D. glass tubing; and 8 or 9 mm O.D. glass tubing
20 each of the septa for 9 or 10 mm O.D. glass tubing; and 10/30 joints and small test tubes
10 each of the septa for 14/20 joints; 19/22 joints; and 24/40 joints
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • Z564710Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 9.3 mm × 15.7 mm, red 2 EABiztonsági adatlap
  • Z565644Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.9 mm, red 5 EABiztonsági adatlap
  • Z565660Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.2 mm × 4.5 mm, red 5 EABiztonsági adatlap
  • Z565687Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.4 mm × 5.3 mm, red 5 EABiztonsági adatlap
  • Z565709Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 3.4 mm × 6.6 mm, red 4 EABiztonsági adatlap
  • Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, red 2 eaBiztonsági adatlap
  • Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, redBiztonsági adatlap
  • Z564737Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, red 2 EABiztonsági adatlap
Összes mutatása (8)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)