Z560448
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE stopcock
Csatlakozó
top joint: threaded45/50
grade
for chromatography
technika/technikák
HPLC: suitable
oszlop külső átmérő × hatékony H
57 mm × 508 mm
oszlop térfogat
1000 mL
tározótérfogat
1000 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)