Merck
Z557757
Sigma-Aldrich
Aldrich® Pump N′ Pour can adapter
NPTM 2 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
NPTM
2 in.
méret
5/8 in. , knurled grip
Általános leírás
Manufactured of PBT Polybutylene Terephthalate, an extremely tough and chemically resistant plastic material. Use adapter to pour directly from can or to adapt hand pump. See. AL-222 for instructions on installation.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)