Fontos dokumentumok
Z200506
Sigma-Aldrich
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
About This Item
UNSPSC kód:
40151500
NACRES:
NB.51
material
stainless steel
kiöntő H × átmérő
6 in. × 3/4 in.
cső H
45 in.
szerelvény
(51 mm)
2 in.
Általános leírás
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)