Merck
Z551597
Chemat compact hotplate
AC/DC input 110 V AC
About This Item
UNSPSC kód:
41102406
NACRES:
NB.79
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
110 V (AC)
sterilitás
non-sterile
gyártó/kereskedő neve
Chemat KW-4AH-115
Chemat
elérhetőség
not available in EU
hőmérséklet-mérési tartomány
120-660 °F, resolution: 1 °C
parameter
50-350 °C temp. range
Sz × H
6 in. × 6 in.
szín
none
Általános leírás
The portable design is convenient to be used in conjunction with the spin-coater. Has digital display and internal thermocouple.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)