Fontos dokumentumok
Z542636
Sigma-Aldrich
Ace O-rings, Viton®
I.D. 6.0 mm, wall size 2.6 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 785511
belső átmérő
6.0 mm
falméret
2.6 mm
Jogi információk
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)