Fontos dokumentumok
Z532339
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
pear flask, pear shape flasks, round flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Short neck.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)