Z516481
Aldrich® 5 mm NMR tube evacuation manifold
2 ports, L 150 mm
Szinonimák:
nmr tube, nmr tubes, tube manifold
Összes fotó(2)
About This Item
Javasolt termékek
Hosszúság
150 mm
Általános leírás
Designed to evacuate NMR tubes that have a J Young PTFE valve. Once the NMR tube has been evacuated in the manifold, close the valve and place into the NMR spectrometer. Manifolds have 0-10 mm bore PTFE valves. The multiple evacuation station units allow removal of one NMR tube while the remaining tube(s) stay under vacuum.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)