Fontos dokumentumok
Z515744
Sigma-Aldrich
Schlenk Kjeldahl reaction and storage flask
capacity 250 mL, female joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
schlenk flasks, schlenk tubes, storage tube
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
pear-shaped
single-neck
Csatlakozó
female joint: ST/NS14/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Female Joint: ST/NS & screw cap
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
250 mL
Általános leírás
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)