Fontos dokumentumok
Z515663
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS29/32
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Büchi equivalent, 00436
kapacitás
2,000 mL
Általános leírás
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)