Fontos dokumentumok
Z513105
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 170
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 25 ea
CGA bemenet mérete
170
Általános leírás
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)