Fontos dokumentumok
Z409448
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size M, borosilicate glass
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.71
material
borosilicate glass
méret
M
Jellemzők
Length: 6.2 cm, Funnel I.D.: 3.3 cm and Pouring Neck O.D.: 1.1 cm
kiszerelés
pkg of 6 ea
Általános leírás
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)