Fontos dokumentumok
Z317438
Duran® desiccator
I.D. 200 mm
Szinonimák:
247816107
About This Item
UNSPSC kód:
41104510
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
H
309 mm
belső átmérő
200 mm
Általános leírás
Flat flange, and cover with knob.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)