Fontos dokumentumok
Z740643
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 150 mm × 250 mm, with perforated porcelain plate
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.43
belső átmérő × Ma
150 mm × 250 mm
Általános leírás
Heavy-wall, molded, neutral glass, desiccators with ground flange top and lid. Lid has knob top to assist in removing lid. Complete with perforated, bottom, porcelain plate. No direct heat or flame can be used.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)