Fontos dokumentumok
Z304840
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 24/29
Szinonimák:
MF23/3
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
colorless tube
glass tube
Csatlakozó
joint: ST/NS24/29
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
neck thread PUSH FIT (24/29 cone size)
gyártó/kereskedő neve
Quickfit MF 23/3
elérhetőség
not available in USA and Canada
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)