Fontos dokumentumok
Z301140
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 29/32, bottom male joint: ST/NS 24/29
Szinonimák:
XA43
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Csatlakozó
female joint: ST/NS top29/32
male joint: ST/NS bottom24/29
gyártó/kereskedő neve
Quickfit XA 43
elérhetőség
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Általános leírás
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)