Fontos dokumentumok
Z278262
Round bottom flask
capacity 25 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Screw cap
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 9592-15
kapacitás
25 mL
Általános leírás
With cap, FETFE® O-ring, and septum. Threaded <ST/>14/10 joint.
Note: This product is part of a kit. Please refer to the Z510297 web page for additional information.
Jogi információk
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)