Fontos dokumentumok
Z100633
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
külső átmérő
30 mm
kapacitás
10 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)