Fontos dokumentumok
Z273996
Sigma-Aldrich
FRIO-Temp® bottle thermometer
low freezer, temperature -90-20 °C
Szinonimák:
freezer temperature measurement, freezer thermometer
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.17
használat
low freezer
Jellemzők
subdivision 1.0 °C
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
HB Instruments B61004-0000
hőmérséklet-mérési tartomány
-90-20 °C
Hosszúság
145 mm
Általános leírás
NIST traceable Enviro-Safe thermometer with PTFE-coating in an unbreakable plastic bottle, containing clear, Enviro-Safe liquid. The enclosed thermometer accurately records temperature when equipment door is open. Bottles have both Velcro and magnetic attachments for easy installation.
Egyéb megjegyzések
Spirit-filled
Jogi információk
FRIO-Temp is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)