Fontos dokumentumok
Z273910
Sigma-Aldrich
SNOOP® gas leak detector
for reaching places with limited accessibility
Szinonimák:
SNOOP® Liquid Leak Detector
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.51
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
Általános leírás
Nontoxic, nonflammable and leaves no residue. 8 oz, squeezable bottle with tube extendable to 12 in.
Egyéb megjegyzések
For use with volumetric (bubble) flowmeters. Also useful for checking gas delivery system plumbing for leaks. Not recommend for use upstream of capillary GC systems (an electronic leak detector is preferred).
Jogi információk
SNOOP is a registered trademark of Swagelok Company
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)