Z272051
Wilmad® NMR tubes 10 mm diam., precision
frequency 500 MHz, L 7 in.
Szinonimák:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
borosilicate glass tube
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pkg of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 513-7PP-7
parameter
500 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
hajlás
13 μm
koncentrikusság
38 μm
cső átmérő
10 mm
falvastagság
0.46 mm
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)