Z243892
Aldrich® splash protector
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
Csatlakozó
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
Általános leírás
Effectively prevents upward movement of foaming or bumping liquids in rotary evaporator traps. Unique design has two baffles with horizontally opposing holes that may also be used with other distillation techniques.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)