Fontos dokumentumok
Z236756
Sigma-Aldrich
WypAll® wipers
L × W 9 3/4 in. × 16 3/4 in.
Szinonimák:
cleaning tissue
About This Item
UNSPSC kód:
41103200
NACRES:
NB.35
kiszerelés
pkg of 126 wipes
gyártó/kereskedő neve
Kimberly Clark 34790
H × Sz
9 3/4 in. × 16 3/4 in.
Általános leírás
Strong-even when wet. 4-ply nylon-reinforced embossed tissues are made from 100% recycled paper. Convenient dispensing systems reduce waste, protect wipers, and prevent pilferage.
Jogi információk
WypAll is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)