Fontos dokumentumok
Z231525
Duroplan petri dishes
O.D. × H 100 mm × 15 mm
Szinonimák:
217554607
About This Item
UNSPSC kód:
41121812
NACRES:
NB.14
material
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid
kiszerelés
pack of 1 ea
case of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 217554607
elérhetőség
not available in USA and Canada
külső átmérő × Ma
100 mm × 15 mm
edénykapacitás
~115 mL
edényátmérő
100 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)