Fontos dokumentumok
Z225002
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 510 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
külső átmérő
42 mm
Teljes Ma
510 mm
külső felület
820 cm2
Általános leírás
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)