Fontos dokumentumok
Z220574
Sigma-Aldrich
NMR tube labels
temperature −40-150 °F, pkg of 25 ea
Szinonimák:
Labeling for NMR Tubes, Labels for NMR Tubes, NMR Label Set
About This Item
UNSPSC kód:
55121611
NACRES:
NB.35
material
vinyl
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
parameter
−40-150 °F temperature
Szélesség
15 mm
Általános leírás
Self-laminating, vinyl labels with white, write-on surface resist oil, water, and solvent. Label wraps around 5mm tube for positive sample identification. Supplied with 26 labels on a card, 25 cards per pack.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)